Läs mer
uvex Sport Svart PU 65902 Låg Sko - Bredd 11
Produktkod. 17252511 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17252511 38 -
17222511 35 -
17232511 36 -
17242511 37 -
17262511 39 1 par
17272511 40 1 par
17282511 41 -
17292511 42 -
17202521 43 -
17212521 44 -
17222521 45 -
17232521 46 1 par
17242521 47 -
17252521 48 -
17262521 49 1 par
17272521 50 1 par
17282521 51 -
17292521 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17252511 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6590238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1494.15 SEK / 1 par
    Save 55.85 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förstklassig bärkomfort; låg vikt, klimatoptimerar högteknologiska material och ergonomisk yttersula
Uvex 1 Sportsko 6590.2 S1 P SRC
  • Modern, ultralätt och flexibel S1-säkerhetssko
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikonmjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Uppfyller ESD-specifikation med läckagemotstånd mindre än 35 megaohm
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga
  • Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, vilket inte begränsar flexibiliteten
  • Tillverkad med nyutvecklad teknik för exceptionell bärkomfort
  • Uvex Climazone teknologi för optimal bärarkomfort
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion gjord av högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • För lätta applikationer
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikelnr 6590.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Textil
Storlek 38
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko