Läs mer
uvex Sport Svart PU 65962 Låg Sko - Bredd 11
Produktkod. 17222861 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17222861 43 -
17242851 35 -
17252851 36 -
17262851 37 -
17272851 38 -
17282851 39 -
17292851 40 -
17202861 41 1 par
17212861 42 -
17232861 44 -
17242861 45 -
17252861 46 -
17262861 47 1 par
17272861 48 -
17282861 49 -
17292861 50 -
17202871 51 -
17212871 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17222861 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6596243
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1640.00 SEK
    1550.80 SEK / 1 par
    Save 89.20 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Erbjuder förstklassig bärkomfort med en sportig design; låg vikt, klimatoptimerar högteknologiska material och ergonomisk yttersula
Uvex 1 Sportsko 6596.2 S3 SRC
  • Modern, ultralätt och flexibel S3-säkerhetssko
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikonmjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Uppfyller ESD-specifikation med läckagemotstånd mindre än 35 megaohm
  • 100 % metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra stabilitet, ingen värmeledningsförmåga
  • Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte skons flexibilitet
  • Tillverkad med nyutvecklad teknologi för exceptionell bärkomfort, klimatoptimerande och andningsbara material
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion gjord av högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • För lätta applikationer
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6596.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Mikrovelour
Storlek 43
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S3
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko