Läs mer
uvex Sport Svart PU 65964 Låg Sko - Bredd 14
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 1 Sportsko 6596.4 S3 SRC
- Modern, ultralätt och flexibel S3-säkerhetssko
- Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- Alla sulmaterial är fria från silikonmjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
- Uppfyller ESD-specifikation med läckagemotstånd mindre än 35 megaohm
- 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra stabilitet, ingen värmeledningsförmåga
- Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
- Penetrationssäker, icke-metallisk mellansula i enlighet med senaste säkerhetsstandarder, begränsar inte skons flexibilitet
- Tillverkad med nyutvecklad teknik för exceptionell bärkomfort, klimatoptimerande och andningsbara material
- Praktiskt taget sömfri konstruktion gjord av högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
- Mjuk stoppning på krage och plös
- För lätta applikationer
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikel nr 6596.4
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Storlekar: 35 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Mikrovelour |
| Storlek | 43 |
| Sulmaterial | Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU) |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Bred bredd |
| Modell | Uvex 1 |
| Visa mer |