Läs mer
uvex Sport Hygiene Vit PU 65808 Låg sko - Bredd 11
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Uvex 1 Sport Hygeine Sko 6580.8 S2 SRC
- Ovandel av vattenavvisande mikrofibermaterial som är lätt att rengöra
- Minsta antal sömmar för att minska kontaminering
- Tillverkad av syntetiskt material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
- Tvättbar upp till 30 °C
- Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
- Uppfyller ESD-specifikation med volym
- Motstånd mindre än 35 megaohm
- 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
- Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga
- Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med bra stötdämpning och utmärkt halkskydd
- Material som andas
- Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
- Uttagbar antistatisk komfortsula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
- Mjuk stoppning på krage och plös
- För lätta applikationer
- Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
- Artikelnr 6580.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Storlekar: 35 till 52
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 42 |
| Tåmaterial | Sammansatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20345:2011 |
| Kön | Unisex |
| Färdig | Standardbredd |
| Modell | Uvex 1 |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |