Läs mer
uvex Sport Hygiene Vit PU 65818 Låg sko - Bredd 11
Produktkod. 17252401 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17252401 36 -
17242401 35 -
17262401 37 -
17272401 38 -
17282401 39 -
17292401 40 1 par
17202411 41 -
17212411 42 -
17222411 43 -
17232411 44 -
17242411 45 -
17252411 46 -
17262411 47 -
17272411 48 -
17282411 49 -
17292411 50 -
17202421 51 1 par
17212421 52 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17252401 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6581836
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 SEK
    1285.60 SEK / 1 par
    Save 49.40 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Modern, metallfri, ultralätt och flexibel S2-säkerhetssko
Uvex 1 Sport Hygeine Sko 6581.8 S2 SRC
  • Ovandel av vattenavvisande mikrofibermaterial som är lätt att rengöra
    • Minsta antal sömmar för att minska kontaminering
    • Tillverkad av syntetiskt material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Tvättbar upp till 30 °C
  • Alla sulmaterial fria från silikoner, mjukgörare och andra färgvätande ämnen
  • Uppfyller ESD-specifikation med volym
  • Motstånd mindre än 35 megaohm
  • 100 % metallfri Uvex Xenova™ tåhätta
  • Kompakt design, anatomisk form, bra sidostabilitet, ingen värmeledningsförmåga
  • Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med bra stötdämpning och utmärkt halkskydd
  • Material som andas
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk komfortsula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • För lätta applikationer
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikel nr 6581.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 36
Tåmaterial Sammansatt
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345:2011
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20345 S2
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko