Läs mer
uvex Sport Occupational Black PU 65938 Låg Sko - Bredd 11
Produktkod. 17212661 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17212661
Brand: uvex 6593840
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder förstklassig bärkomfort; låg vikt, klimatoptimerar högteknologiska material och ergonomisk yttersula
Uvex 1 Sportsko 6593.8 O1 FO SRC
  • Modern, ultralätt och flexibel O1-yrkessko utan tåhätta
  • Tillverkad av syntetiska material, lämplig för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikonmjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Uppfyller ESD-specifikation med läckagemotstånd mindre än 35 megaohm
  • Ergonomiskt utformad yttersula av dubbeldensitetspolyuretan med utmärkt halkskydd
  • Tillverkad med nyutvecklad teknik för exceptionell bärkomfort, klimatoptimerande och andningsbara material
  • Praktiskt taget sömfri konstruktion gjord av högteknologiska material för att eliminera tryckpunkter
  • Uttagbar antistatisk bekväm innersula med fukttransportsystem och extra stötdämpning runt häl och framfot
  • Mjuk stoppning på krage och plös
  • För lätta applikationer
  • Certifierad med Uvex medicin för individuella, ortopediska inläggssulor och individuella justeringar av sulan såsom total ökning, in- och utvändig ökning och andra lösningar
  • Artikelnr 6593.8
  • Standard EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Storlekar: 35 till 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Textil
Storlek 40
Sulmaterial Dubbeldensitetspolyuretan (PU/PU)
Tåmaterial Vanlig tå
Disponibel Återanvändbar
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347:2012
Kön Unisex
Färdig Standardbredd
Modell Uvex 1
Latexfri Ja
Vattentät Nej
EN ISO 20347 O1
Halkmotståndsbetyg SRC
Produkttyp ESD skyddssko