Läs mer
uvex 9193 Sportstyle säkerhetsglasögon
Produktkod. 17787689 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Supravision ETC, Clear
Produktkod.
17787689 Supravision ETC, Clear
1 options
Produktkod. 17787689 Leverantör uvex Leverantörsnummer 9193415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 SEK
    157.20 SEK / Paket med 1
    Save 6.80 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
Innovativa säkerhetsglasögon med sportig design, kombinerat med maximal funktionalitet och säkerhet. Fjäderlätt konstruktion väger endast 23 gram, vilket gör dessa glasögon bekväma att bära under längre perioder.
Modernt ögonskydd. De uvex sportstyle står för en ny generation av innovativa skyddsglasögon: en ren, sportig design som kombinerar maximal funktionalitet och skydd– dessa lätta skyddsglasögon är en fröjd för alla.
Allmänna funktioner
  • Sportiga, lätta skyddsglasögon med konturformad lins för en bra passform på smala eller bredare ansikten
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
  • Ramfärg: antracit, blå
  • PC-objektiv: klar
Skyddsfunktioner
  • Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
  • Märkning: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
  • UV400– 100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning till 400 nm
Komfortfunktioner
  • Kombinationen av mjuk stoppning runt pannan och ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
  • Mjukt, justerbart nosstycke gör det möjligt att anpassa glasögonen efter bäraren och säkerställer en bekväm, halkfri, tryckfri passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Övervakning ETC
Linsbeläggning Anti-dimma
Färg Antracit, blå
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 166, EN 170
Linsfärg Klart
Produkttyp Ergonomiska skyddsglasögon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV400
Ramtyp Standard