Beskrivning
Modernt ögonskydd. uvex sportstyle representerar en ny generation av innovativa säkerhetsglasögon: en ren, sportig design som kombinerar maximal funktionalitet och skydd– dessa lätta skyddsglasögon är en fröjd för alla.
- Sportiga, lätta säkerhetsglasögon med konturformad lins för bra passform på smala eller breda ansikten
- Uvex skydda planeten– massbalanserad PC-lins, ram och förpackning delvis gjorda av återvunnet material
- Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik– permanent anti-im och reptålig lins
- Detekterbar
- Ramfärg: antracit, jade
- PC-objektiv: klar
- Kombinationen av mjuk stoppning runt pannan och ergonomiskt formade armar med mjuka öronstycken säkerställer en bekväm och säker passform utan att skapa tryckpunkter
- Mjukt, justerbart nosstycke gör det möjligt att anpassa glasögonen efter bäraren och säkerställer en bekväm, halkfri, tryckfri passform
- Certifierad i enlighet med EN 166 (personligt ögonskydd) och EN 170 (UV-filter)
- Certifiering: W 166 FT CE– 2C-1.2 W1 FTKN CE
- UV400– 100% skydd mot skadlig UV-strålning till 400 nm
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Obelagd |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Material | Polykarbonat |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat (lätt) |
| Rammaterial | polykarbonat, PET |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Klassisk |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |