Läs mer
SpotSee SpotBot 4G Plus: Impakt-, temperatur-, fukt- och platsövervakare
SpotBot 4G Plus hjälper dig att minska skador och optimera din försörjningskedja med GPS, mobil och WiFi-anslutning
3827.75 SEK - 5705.00 SEK
Specifikationer
Typ | Datalogger system |
---|---|
Visningstyp | Ingen skärm |
Dataminne | 16 000 läsningar |
Programvarutyp | Webb, Android, Apple IOS |
Gränssnitt | 4G LTE-M, WiFi |
Produktkod | Brand | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Beskrivning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
17845606
|
SpotSee
SB4G-12 |
12 månaders kontrakt för mobilanslutning |
7595.00 SEK 3827.75 SEK / Varje Spara 3767.25 SEK 49% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17835606
|
SpotSee
SB4G-3 |
3 månaders kontrakt för mobilanslutning |
6505.00 SEK 3827.75 SEK / Varje Spara 2677.25 SEK 41% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17825606
|
SpotSee
SB4G-6 |
6 month cellular connectivity contract | |||||||
Beskrivning
- Övervaka plats, påverkan, temperatur och luftfuktighet
- Tillgång till information via en säker, dedikerad webbportal
- Korrekt rapportering av oacceptabla förhållanden
- Anpassade, snabba varningar om ändrade villkor för din försändelse
- Inkluderar 3 månaders 4G LTE-M-anslutningskontrakt
Specifikationer
Datalogger system | |
16 000 läsningar | |
4G LTE-M, WiFi | |
Tillståndsövervakning av försörjningskedjan/kylkedjan | |
-20 till 60 °C | |
-20 till 60 °C | |
1,8 tum | |
5 tum | |
1,5 tum | |
7 oz |
Ingen skärm | |
Webb, Android, Apple IOS | |
IP67 | |
-4 till 140 °F | |
-4 till 140 °F | |
131 x 39 x 46 mm | |
46 mm | |
131 mm | |
39 mm | |
190 g |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SpotSee SpotBot 4G Plus: Impakt-, temperatur-, fukt- och platsövervakare