Läs mer
BRAND™ Spotting Tile
Produktkod. 10223731 Handla allt Brand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
130 x 100 x 6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10223731 130 x 100 x 6 mm Varje
1 options
Produktkod. 10223731 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 473500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1270.00 SEK
    1141.17 SEK / Paket med 1
    Save 128.83 SEK
    10% Av
I lager
12 polerade hålrum
  • Soda-lime glas
  • 12 polerade hålrum 20 - 22 mm diameter, djup 2 mm, kapacitet ca. 0,2 ml
  • Slipade rektangulära kanter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Spotting Tile
    Material Soda Lime Glas
    Antal per förpackning 1
    Mått (L x B x H) 130 x 100 x 6 mm