Läs mer
Haldenwanger™ Utsprutad murbruk
Diameter (metrisk) Yttre:
50mm
70mm
80mm
115mm
180mm
240mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 75 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 70mm |
| Produkttyp | Mortar |
| Inkluderar | With spout |
| Typ | Mortar |