Läs mer
Haldenwanger™ Utsprutad murbruk
Produktkod. p-8008168
Diameter (metrisk) Yttre:
50 mm
70 mm
80 mm
115 mm
180 mm
240 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10133494
Brand: Haldenwanger™ L 55/11/GLASIERT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.6 mL
Diameter (metrisk) Yttre 240 mm
Produkttyp Mortar
Inkluderar With spout
Typ Mortar