Läs mer
Fisherbrand™ SPP blå engångsbouffant-keps
Produktkod. 17504216 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Stil:
Plisserad
Produktkod. Stil
17504216 Plisserad
1 options
Produktkod. 17504216
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Basic bouffant-kepsar gjorda av lätt, bekvämt spunnet polypropentyg och är idealiska för användning i laboratoriet eller den bredare arbetsmiljön för att främja allmän hygien.
  • Blåa engångskåpor för allmänt bruk
  • Främjar allmän hygien i laboratoriet eller en bredare arbetsplatsmiljö
  • Non-woven, spunnen polypropenvävkonstruktion
  • Latexfri
  • Levereras som en kartong med 10 påsar, 100 bouffanter per påse
Specifikationer
Produkttyp Bouffant
Storlek 53 cm
Material Polypropen
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Sterilitet Icke-steril
Stil Plisserad