Läs mer
Fisherbrand™ SPP skoskydd för engångsbruk (universell storlek)
Produktkod. 17263034 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
100 skoskydd/väska, 3 påsar/Cs.
Produktkod. Förpackningsmängd
17263034 100 skoskydd/väska, 3 påsar/Cs.
1 options
Produktkod. 17263034
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Allmänna, högkvalitativa, engångsskoöverdrag (överskor) som är elastiska för att passa de flesta sko- och fotstorlekar och är idealiska för användning i laboratoriet för att skydda golv, skor och främja allmän hygien.
Allmänna, högkvalitativa, engångsskoöverdrag (överskor) som är elastiska för att passa de flesta sko- och fotstorlekar och är idealiska för användning i laboratoriet för att skydda golv, skor och främja allmän hygien.
  • SPP tyg
  • Lång stretch: 44 cm (A)
  • Klackhöjd: 16 cm (B)
  • Vikt: 38 gsm
  • Blått och vitt
  • PPE kategori I
  • Icke-steril
Specifikationer
Storlek Universell
Material Spunbond polypropen
Färg Blå, Vit
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Sula Typ Anti-halk
Certifikat och efterlevnad PPE kategori I
Förpackningsmängd 100 skoskydd/väska, 3 påsar/Cs.
Längd (metrisk) 44 cm
Höjd (metrisk) 16 cm (hälhöjd)
Vikt (metrisk) 38 gsm