Läs mer
Fisherbrand™ SPP Plisserad engångsbouffant-keps
Produktkod. 17243044 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17243044 1000 Pk. Paket med 1000
1 options
Produktkod. 17243044
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-04-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Basic bouffant-kepsar gjorda av lätt, bekvämt spunnet polypropentyg är idealiska för användning i laboratoriet eller den bredare arbetsmiljön för att främja allmän hygien.
  • Allmänna engångskåpor tillgängliga i två storlekar för att främja allmän hygien i laboratoriet eller en bredare arbetsmiljö.
  • Med elastiska sömmar för en enkel och bekväm passform
  • Non-woven, spunnen polypropenvävkonstruktion
  • Latexfri
  • Levereras som en kartong med 10 påsar, 100 bouffanter per påse
Specifikationer
Produkttyp Bouffant Keps
Material Spunnen polypropen 10 g/m2
Färg Vitt
Disponibel Ja
Latexfri Ja
Certifikat och efterlevnad PPE CAT I, ISO Testad enligt ISO3801 och ISO13934-1
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Uppfyller EG-direktiv 1935/2004/EG, förordning (EU) nr 10/2011, förordning (EU) nr 2016/1416 och förordning (EU) 2017/752
Kvantitet 1000 Pk.
Diameter (engelska) 53 cm
Diameter (metrisk) 53.5 cm