Learn More
Fisherbrand™ SPP Round Disposable Bouffant Cap, 60.9 cm dia.
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsDescrizione
- General purpose disposable bouffant caps available in two sizes to promote general hygiene in the laboratory or wider workplace environment
- Non-woven, spunbound polypropylene fabric construction
- Latex-free
- Supplied as a carton of 10 bags, 100 bouffants per bag
Specifica
Specifica
| Product Type | Bouffant Cap |
| Material | Spunbound Polypropylene 10 g/m2 |
| Color | White |
| Disposable | Yes |
| Latex Free | Yes |
| Sterility | Non-sterile |
| Certifications/Compliance | PPE CAT I, ISO Tested To ISO3801 and ISO13934-1 |
| Quantity | 1000 Pk. |
| Diameter (English) | 24 in. |
| Diameter (Metric) | 60.9 cm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?