Läs mer
GVS SPR491 Elipsmask med ABEK1P3-filter
:
GVS SPR491 med ABEK1P3-filter
Beskrivning
Denna mask rekommenderas för multigas- och dammrisker i kemisk produktion och hanteringsmiljö. Lämplig för alla typer av organiska gaser, oorganiska gaser, formaldehyd, kemiska gaser, damm och ammoniak.
- Extremt lätt och kompakt för att ge bäraren så mycket komfort som möjligt. Den erbjuder ett komplett spektrum av syn utan att störa andra ögon- eller hörselskydd som användarna måste bära.
- Lågt andningsmotstånd för att minska risken för trötthet och för att lägga till extra komfort.
- Filter håller upp till 3 år och kan enkelt bytas ut.
- Tillverkad av mjuk termoplastisk luktfri elastomer som är hypoallergen (utan latex och silikon) och ett lättjusterat pannband.
- Certifieringar: Mask Body EN140: 1998. ABEK1P 3 RD-filter EN14387: 2004 + A1: 2008. CE 2797
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Disponibel | Återanvändbar |