Läs mer
GVS SPR501 Elipsmask med P3-filter
:
GVS SPR501 Elipsmask
Beskrivning
Denna mask rekommenderas för damm och ångor som innehåller ämnen som mikroorganismer, marmor, gips, titanoxid, täljsten, stenull, trä, tvättmedel, textilfibrer, kryddor, salt, djurfoder, etc.
- Skyddar mot damm som kan orsaka lungsjukdom. Skyddar särskilt mot kol, kiseldioxid, bomull, järnmalm, grafit, kaolin, zink, aluminiumdamm.
- Skyddar mot skadligt damm som asbest, bauxit, kol, kiseldioxid, järn och mot giftigt damm som mangan, bly och krom.
- Extremt lätt och kompakt för att ge bäraren så mycket komfort som möjligt.
- Den erbjuder ett komplett spektrum av syn utan att störa andra ögon- eller hörselskydd som användarna måste bära.
- Lågt andningsmotstånd för att minska risken för trötthet och för att lägga till extra komfort.
- Filter håller upp till 5 år och kan enkelt bytas ut.
- Tillverkad av mjuk termoplastisk luktfri elastomer som är hypoallergen (utan latex och silikon) och ett lättjusterat pannband.
- Certifieringar: Mask Body EN140: 1998.
- P3 RD-filter: EN143: 2000+A1: 2006.
- CE 2797
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |