Läs mer
Spridare Blå polystyren L-formad spridare
Produktkod. 12322048
Kvantitet:
100 Bags of 5
25 påsar à 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12322048
Brand: Microspec E6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bakteriespridare för engångsbruk med hög slagkraft i L-form
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.
Specifikationer
Disponibel Single-use
Färg Blue
Kvantitet 100 Bags of 5
Form L-Shape
Material Polystyrene
Produkttyp Spreader
Sterilitet Sterile
För användning med (applikation) High impact Polystyrene disposable bacterial spreaders