Läs mer
Spridare Blå polystyren L-formad spridare
Produktkod. 12822775
Change view
Kvantitet:
100 påsar med 5
25 påsar à 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12822775 25 påsar à 20 st Paket med 500
12322048 100 påsar med 5 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12822775 Leverantör Microspec Leverantörsnummer E3
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bakteriespridare för engångsbruk med hög slagkraft i L-form
Engångsspridare för engångsbakterier av polystyren. Kilformad för att minska tendensen att vända, eller traditionell“ L” form. Förpackningar om 500 innehåller återförslutbara innerpåsar med antingen 20 eller 5 sterila spridare.
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Blått
Kvantitet 25 påsar à 20 st
Form L-form
Material Polystyren
Produkttyp Spridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Engångsspridare för engångsbakterier i polystyren