Läs mer
Spridare Blå polystyren kilformad spridare
Produktkod. 12332048
Change view
Kvantitet:
100 påsar om 5
25 påsar med 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12332048 25 påsar med 20 st Paket med 500
12342048 100 påsar om 5 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12332048 Leverantör Microspec Leverantörsnummer D3
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpåverkande kilformade engångsspridare för bakterier
  • Engångsspridare för engångsbakterier av polystyren.
  • Kilformad för att minska tendensen att vända, eller traditionell“ L” form.
  • Förpackningar om 500 innehåller återförslutbara innerpåsar med antingen 20 eller 5 sterila spridare.
  • Tillverkad under aseptiska förhållanden
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Färg Blått
Kvantitet 25 påsar med 20 st
Form Kilformig
Material Polystyren
Produkttyp Spridare
För användning med (applikation) Engångsspridare för engångsbakterier i polystyren