Läs mer
Spridare Blå polystyren kilformad spridare
Beskrivning
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of 5 sterile spreaders.
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Single-use |
| Färg | Blue |
| Kvantitet | 100 påsar med 5 |
| Form | Wedge-shaped |
| Material | Polystyrene |
| Produkttyp | Spreader |
| För användning med (applikation) | High impact Polystyrene disposable bacterial spreaders |