Läs mer
Spridare Blå polystyren kilformad spridare
Kvantitet:
100 påsar med 5
25 påsar med 20 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Engångsspridare för engångsbakterier av polystyren.
- Kilformad för att minska tendensen att vända, eller traditionell“ L” form.
- Förpackningar om 500 innehåller återförslutbara innerpåsar med antingen 20 eller 5 sterila spridare.
- Tillverkad under aseptiska förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färg | Blått |
| Kvantitet | 25 påsar med 20 st |
| Form | Kilformig |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Spridare |
| För användning med (applikation) | Engångsspridare för engångsbakterier i polystyren |