Läs mer
Interscience easySpiral Automatisk Platter
Produktkod. 12678675
Change view
Sprutkapacitet: 1000μ L
Produktkod.
12678675 Sprutkapacitet: 1000μ L
1 options
Produktkod. 12678675 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 412000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
easySpiral är en automatisk tallrik med petriskålar.
Automatisk tallrik för petriskålar, Platteringslägen: exponentiell (spiral) och cirkel, petriskålens diameter: 90 mm. Levereras med:
  • 1 pläteringsring för dia. 90 mm petriskålar (som standard på enheten)
  • 1 låda med: 1 blå färg för testning (Ref 415 530)
  • 1 spruta med silikonslang
  • 1 Spiral™ räknerutnät för dia. 90 mm petriskålar (Ref 413 014)
  • 1 containerställ för testning
  • 1 set med 2 filter (Ref 413 009)
  • 1000 Spiral™ DB50-bägare (ref 415 100)
  • 1 EnzyClear™ tvättmedel (Ref 413 029)
  • 4 uppsättningar GL 45-kontakter (Ref 413 003)
  • 1 uppsättning GL 45-kontakter dubbelport (Ref 414 004)
  • 1 penna (Ref 414 001)
  • 1 strömkabel
  • 1 användarmanual
  • 1 EnzyClear™ snabb användarguide
Specifikationer
Noggrannhet ±0,5 % (i normalt läge)
Produkttyp Automatisk tallrik för petriskålar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 7218, ISO 4833-2, FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual) och AOAC 977,27
Färg Grå
Beskrivning easySpiral är en automatisk tallrik med petriskålar. Den tillåter utplätering av ett prov med 300 till 1,3x105 CFU/mL på en petriskål, utan föregående spädning. Pläterade volymer är 50 och 100μ L.
Material Rostfritt stål
Volym (metrisk) 50 eller 100μ L
För användning med (applikation) easySpiral platters används för alla typer av mikrobiologiska analyser inom livsmedel, läkemedel, kosmetika och offentliga forskningsinstitut ...
För användning med (utrustning) Petriskål
Inkluderar Levereras med: 1 skivtallrik ring för dia. 90 mm petriskålar, 1 blå färg för testning, 1 spruta med silikonslang, 1 pläteringsring för dia. 150 mm petriskålar, 1 spiralräknegaller för dia. 90 mm petriskålar, 1 behållareställ för testning, 1 set med 2 filter, 1 mjukvara, 1 USB kabel A/B, 1 Spiralräknegaller för dia. 150 mm petriskålar, 1000 DB50 bägare, 1 EnzyClear flytande tvättmedel, 4 anslutningssatser för GL45-flaskor, 1 dubbelsats för GL45-flaskor, 1 penna, 1 strömkabel, 1 användarmanual, 1 EnzyClear snabb användarguide.
Driftsvillkor Steril atmosfär
Precision 2%
Repeterbarhet Ja
Mått (L x B x H) 39.4 x 42.1 x 28.9 cm
Bredd (engelska) 15,51 tum.
Bredd (metrisk) 39.4 cm
Höjd (engelska) 11,38 tum.
Vikt (engelska) 7.94 lb
Vikt (metrisk) 16.3 kg
Elektriska krav 100-240 V - 50-60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Wattal 45 W
Amperage T1.6A L 250V 5 x 20 mm
Frekvens 50-60 Hz
Antal per förpackning 1