Läs mer
Julabo™ Fjäderklämmor för skakvattenbad
Produktkod. 10833961
Typ:
Fjäderklämma
Fjäderklämma set
Håller:
10 ml Erlenmeyerkolv
100 ml Erlenmeyerkolv
1000 ml Erlenmeyerkolv
12–135 mm och 5–190 mm L-fjädrar
200 till 250 ml Erlenmeyerkolvar
25 ml Erlenmeyerkolv
300 ml Erlenmeyerkolv
50 ml Erlenmeyerkolv
500 ml Erlenmeyerkolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10833961
Brand: Julabo™ 8970631
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med (utrustning) Basic bricka 8970630, SW22, SW23 Skakvattenbad
Typ Fjäderklämma set
Håller 12–135 mm och 5–190 mm L-fjädrar
Inkluderar 12 fjäderklämmor 135 mm och 5 fjäderklämmor 190 mm L