Läs mer
Edulab Fjäderförlängning, stål, paket om 200
Produktkod. 30280265
Change view
Produkttyp:
Ersättningsfjäder
Produktkod. Produkttyp
30280265 Ersättningsfjäder
1 options
Produktkod. 30280265 Leverantör Edulab Leverantörsnummer VTN12302388
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    802.00 SEK
    724.55 SEK / Paket med 200
    Save 77.45 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Spiralfjäder i stål med dubbla slut, idealisk för fysikexperiment och rörelsestudier.
  • Stålspiralfjäder med dubbla öglar för säker fäste
  • Änd-till-änd-längd på 50 mm (1,96 tum) och en kollapsad längd på 24 mm (0,94 tum) utan ringar
  • Ytterdiameter på 15 mm (0,59 tum)
  • Sträcker sig cirka 200–230 mm (8–9 tum). och återgår till ursprunglig längd utan deformitet
  • Idealiskt för att studera massrörelse på en fjäder, Hookes lag, potentiell energi och relaterade fysikkoncept
  • Erbjuder en visuellt och kinestetiskt effektiv metod för att lära sig fjäderdynamik
  • Enkel fjäder ingår för individuella experiment
Specifikationer
Produkttyp Ersättningsfjäder