Läs mer
Fisherbrand™ Fjäder för mikroinsats, för liten öppning av flaskan
Produktkod. 11571304 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11571304 5 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11571304
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Micro-Insert
  • Vår för 05 09 0279
  • 36 x 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro insatsfjäder
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Material Metall
För användning med (applikation) Mikrosampling
Kvantitet 100
Höjd (metrisk) 36 mm