Läs mer
De Buyer™ Vårtång
Produktkod. 11997844
Change view
Längd (metrisk):
240 mm
300 mm
400 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
11997844 240 mm
11907854 300 mm
11927854 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11997844 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 4788.24N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70 SEK
    64.58 SEK / Paket med 1
    Save 13.12 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta tag i, flytta och överför maten med hjälp av det rostfria stålet De Buyer™ Vårtång
  • För allmänna behov av livsmedelshantering
  • Klämma INOX
  • Rostfritt stål
  • Tre längder
Specifikationer
Produkttyp Klämma Inox
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 240 mm
Kvantitet Varje