Läs mer
Beckman Coulter™ SPRIselect™
Beskrivning
Proprietary SPRI paramagnetic bead-based chemistry provides:
- Tunable fragment size selection to suit specific applications
- Predictable, consistent size selection between runs and reagent lots
- Compatibility with manual and automated processing
- Customizable size selection: from 150 to 800 base pairs
- Suitable for manual or automated workflows; can be run on Biomek platforms
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15-30°C |
| Form | Liquid |
| Formatera | Liquid |
| För användning med (utrustning) | Automated processing systems, e.g. Biomek |
| pH | 8.0 - 8.4 |
| Kvantitet | 60mL |
| För användning med (applikation) | Standard PCR |
| Provtyp | Nucleic Acid |
| Storlek (slutprodukt) | Tunable size selection from 150 to 800 base pairs |