Läs mer
Tygon SPT-3350 Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 30053277 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1/16 tum.
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
2 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
32 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (engelska) Inre | Diameter (engelska) Yttre |
|---|---|---|
| 30053277 | 3/4 tum | 1 tum |
| 30053509 | 1/4 tum | 3/8 tum |
| 30053959 | 3/8 tum | 1/2 tum. |
| 30053098 | 3/16 tum | 5/16 tum |
| 30054135 | 3/16 tum | 7/16 tum |
| 30053030 | 1/16 tum. | 1/8 tum |
| 30053420 | 3/32 tum. | 5/32 tum. |
| 30053915 | 7/16 tum | 9/16 tum. |
| 30053674 | 3/8 tum | 5/8 tum. |
| 30053763 | 1/4 tum | 5/16 tum |
| 30053357 | 3/8 tum | 9/16 tum. |
| 30053193 | 1/2 tum. | 3/4 tum |
| 30053544 | 5/8 tum. | 7/8 tum. |
| 30053721 | 1 tum | 1-1/4 tum. |
| 30054107 | 1/2 tum. | 5/8 tum. |
| 30053476 | 7/16 tum | 5/8 tum. |
| 30054184 | 3/16 tum | 3/8 tum |
| 30053526 | 1/2 tum. | 11/16 tum |
| 30053711 | 1-1/2 tum. | 2 tum |
| 30053015 | 1/16 tum. | 3/16 tum |
| 30054333 | 5/32 tum. | 7/32 tum. |
| 30053671 | 1/32 tum. | 3/32 tum. |
| 30053825 | 1-1/4 tum. | 1-1/2 tum. |
| 30054156 | 3/32 tum. | 7/32 tum. |
| 30053351 | 1/4 tum | 1/2 tum. |
| 30053768 | 3/16 tum | 1/4 tum |
| 30053003 | 5/8 tum. | 13/16 tum. |
| 30053126 | 5/16 tum | 7/16 tum |
| 30053099 | 5/16 tum | 1/2 tum. |
| 30053335 | 1/4 tum | 7/16 tum |
| 30053823 | 1/8 tum | 1/4 tum |
| 30053559 | 1/8 tum | 3/16 tum |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
30053277
Leverantör
Tygon
Leverantörsnummer
ABW53NSF
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
16410.00 SEK
14031.32 SEK / 15m
Save 2378.68 SEK
14% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Idealisk för överföring av mat och dryck. Minimal e in., lätthanterlig bibehåller vätskeintegriteten. Upp till tre gånger mjukare än andra silikonslangar. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP;NSF-51;FDA |
| Diameter (engelska) Inre | 3/4 tum |
| Material | Tygon 3350 |
| Diameter (engelska) Yttre | 1 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Steriliseringsmetod | Ja |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.