Läs mer
Tygon SPT-3350 Platinahärdad silikonslang
Produktkod. 30053509 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1/16 tum.
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
2 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
Produktkod. 30053509
Brand: Tygon 5011402
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ultraslät inre yta minskar infångning av partiklar
Idealisk för överföring av mat och dryck. Minimal e in., lätthanterlig bibehåller vätskeintegriteten. Upp till tre gånger mjukare än andra silikonslangar. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP;NSF-51;FDA
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Material Tygon 3350
Diameter (engelska) Yttre 3/8 tum
Total längd (engelska) 50 ft.
Steriliseringsmetod Ja
Färg Genomskinligt
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.