Läs mer
Tygon SPT-3350 Platinahärdad silikonslang
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1/16 tum.
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/4 tum.
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
2 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum.
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum.
Beskrivning
Idealisk för överföring av mat och dryck. Minimal e in., lätthanterlig bibehåller vätskeintegriteten. Upp till tre gånger mjukare än andra silikonslangar. FDA 21 CFR 175.300 kompatibel. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP;NSF-51;FDA |
| Diameter (engelska) Inre | 1/4 tum |
| Material | Tygon 3350 |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/8 tum |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Steriliseringsmetod | Ja |
| Färg | Genomskinligt |
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.