Learn More
Brady™ Spunbound/Meltblown Bonded Pad
Artikelnummer. 10555685 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (engelska):
20.341 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelska)
10555685 20.341 gal.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10555685 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 813843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2413.40 SEK
    1929.56 SEK / Paket med 1
    Save 483.84 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denna Spunbound/Meltblown Bonded Pad är en 2-lagers, grön, medelviktig, bunden kemisk sorbentdyna som absorberar kemikalier och farliga vätskor. Ensidig spunbound ger extra styrka samt mindre ludd. Bryter inte ned eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan.
  • Grön färg varnar arbetarna om att produkten används för farliga vätskor.
  • Grön färg gör det också möjligt för användaren att identifiera och separera farligt avfall för kassering, vilket resulterar i lägre kasseringskostnader.
  • Perforerad för mer flexibilitet - använd bara det du behöver och minimera avfallet.
  • Perfekt för att sanera kemikaliespill eller för användning i laboratorier.
Spezifikation
Färg Klart
Beskrivning PAD, Medium Weight, Bonded 30 cm x 30 cm, 50 Pads/Bag, 4 Bags/Disp. Låda
Kapacitet (engelska) 20.341 gal.
Kapacitet (metrisk) 80 L
Typ Kemiskt sorbent
Formatera Absorberande dyna
För användning med (applikation) Dryckesförädling, Kemikalie, Livsmedelsbearbetning, Laboratorium, Tillverkning, Maritim, Olja & gas, Läkemedel, Process, Lager & logistik
För användning med (utrustning) Spraya, läckor, droppar, i trum- och vätskeförvaringsutrymmen, arbetsstationer och laboratorier.
Modell Låg ludd
Förpackningsmängd 200 Pk.
Mått (L x B) 30 x 30 cm
Längd (engelska) 11,81 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 11.811 tum.
Bredd (metrisk) 30 cm
Vikt (metrisk) 6.3 kg
Alternativt artikelnummer UN1212-E
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.