Läs mer
Brady™ Universal Plus Kemisk rulle
Produktkod. 10738015 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
20.605 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
10738015 20.605 gal.
1 options
Produktkod. 10738015 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 813845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 SEK
    1595.92 SEK / Paket med 1
    Save 764.08 SEK
    32% Av
I lager
De Universal Plus Chemical Roll är en 2-lagers, grön, medelviktig, bunden och dubbelperforerad kemisk absorptionsrulle som absorberar kemikalier och farliga vätskor.
  • Ensidig spunbound ger extra styrka samt mindre ludd.
  • Bryter inte ned eller orsakar en farlig kemisk reaktion med den absorberade vätskan.
  • Grön färg varnar arbetarna om att produkten används för farliga vätskor.
  • Grön färg gör det också möjligt för användaren att identifiera och separera farligt avfall för kassering, vilket resulterar i lägre kasseringskostnader.
  • Perforerad i mitten och korsvis för att tillåta användning av exakt rätt mängd material för att minska avfallet.
  • Perfekt för att sanera kemikaliespill eller för användning i laboratorier.
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning RULL, medelvikt, dubbelperforerad och limmad 38 cm x 46 m
Kapacitet (engelska) 20.605 gal.
Kapacitet (metrisk) 78 L
Typ Kemiskt sorbent
Formatera Absorberande rulle
För användning med (applikation) Dryckesförädling, Kemikalie, Livsmedelsbearbetning, Laboratorium, Tillverkning, Maritim, Olja & gas, Läkemedel, Process, Lager & logistik
För användning med (utrustning) Spraya, läckor, droppar, i trum- och vätskeförvaringsutrymmen, arbetsstationer och laboratorier.
Förpackningsmängd 1 rulle
Mått (L x B) 46 m x 38 cm
Längd (engelska) 50.31 yd.
Längd (metrisk) 46 m
Bredd (engelska) 14,96 tum.
Bredd (metrisk) 38 cm
Vikt (metrisk) 6.3 kg
Alternativt artikelnummer UN15-DP-E