Läs mer
Tocris Bioscience™ SQ 22536
Beskrivning
Inhibitor of adenylyl cyclase (IC50 = 1.4 μM). Inhibits PGE1-stimulated increases in cAMP levels in intact human platelets. Cell permeable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SQ 22536 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 205.22 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.22 |