Läs mer
SQ109, MedChemExpress
Beskrivning
SQ109 is a potent inhibitor of the trypomastigote form of the parasite, with IC50 for cell killing of 50±8 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SQ109 |
| Fysisk form | Liquid |
| CAS | 502487-67-4 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H38N2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | NSC 722041 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 25 mg/mL (75.63 mM) |
| Visa mer |