Läs mer
SQ22536, MedChemExpress
Produktkod. 16490906
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
200mg
25mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490906 200 mg 200mg
16475727 5 mg -
16469556 50 mg -
16462988 10 mg 10mg
16422576 25 mg 25mg
16414306 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16490906 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100396
MedChemExpress SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
SQ22536 is an effective adenylate cyclase (AC) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SQ22536
CAS 17318-31-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11N5O
Kvantitet 200 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (487.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 55 mg/mL (268.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2N=CN(C3OCCC3)C2=NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 205.22
Formel vikt 205.22
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism