Läs mer
Squalamine, MedChemExpress
Produktkod. 16457058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16457058 10 mg -
16431619 1 mg -
16419607 5 mg -
16403107 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16457058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16468
MedChemExpress Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.
Squalamine(MSI-1256) is an aminosterol compound with potent broad spectrum antiviral activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalamine
Fysisk form Solid
CAS 148717-90-2
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H65N3O5S
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym MSI-1256
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (159.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CC[C@H](C(C)C)OS(=O)(O)=O)C)([H])C[C@@H](NCCCNCCCCN)CC1
Molekylvikt (g/mol) 627.96
Formel vikt 627.96
Procent renhet 95.0%