Läs mer
Squalan, Tech 90 % (Vegetabilisk squalan), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Squalans inverkan på den vitala vägen som omvandlar glukos till kolesterol kan vara avgörande. Det reglerar eller kontrollerar synteshastigheten av enzymet HMG Co-A reduktas och kan bidra till effektiva behandlingar för cancer och hjärtsjukdomar. Det spelar en viktig roll som en terminator i biomembranet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Noter
Förvara bort oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd och placera den i ett svalt, torrt och välventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Squalane |
| Smältpunkt | -38 °C |
| Densitet | 0.81 |
| Kokpunkt | 210 °C till 215 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | 218 °C (424 °F) |
| Brytningsindex | 1.451 |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 776019 |
| Merck Index | 14,8767 |
| Löslighetsinformation | Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.