Läs mer
Squalane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7023910
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11439056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17931.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Squalans inverkan på den vitala vägen som omvandlar glukos till kolesterol kan vara avgörande. Det reglerar eller kontrollerar synteshastigheten av enzymet HMG Co-A reduktas och kan bidra till effektiva behandlingar för cancer och hjärtsjukdomar. Det spelar en viktig roll som en terminator i biomembranet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-01-3
Molekylformel C30H62
Molekylvikt (g/mol) 422.826
MDL-nummer MFCD00008953
InChI-nyckel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC-namn 2,6,10,15,19,23-hexametyltetrakosan
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalane
Smältpunkt -38°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 210°C to 215°C (1 mmHg)
Flampunkt 218°C (424°F)
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 100 g
Beilstein 776019
Merck Index 14,8767
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 422.83
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.