Läs mer
Squalane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10194790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10194790 100 mL Glasflaska 100ml
10002990 500 mL Glasflaska 500ml
11335922 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10194790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215351000
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-01-3
InChI-nyckel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC-namn 2,6,10,15,19,23-hexametyltetrakosan
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalane
Aciditet 0.2mg KOH/g max.
Smältpunkt 0.3°C
Färg Färglös
Densitet 0.8085g/mL, 0.8085
Kokpunkt 210°C to 215°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 217°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C30H62
Brytningsindex 1.4510 to 1.4525
Kvantitet 100 mL
Förtvålningsvärde 1mg KOH/g max.
Beilstein 01,I,72
Merck Index 15,8895
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glacial acetic acid,readily soluble in ether,gasoline,benzene,,petroleum ether,chloroform and oils,slightly soluble in methanol,ethanol and acetone
Molekylvikt (g/mol) 422.82
Viskositet 48.2 mPa.s (20°C)
Formel vikt 422.82
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.