Läs mer
Squalane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335922 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11335922 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10194790 100 mL Glasflaska 100ml
10002990 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335922 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215350025
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-01-3
InChI-nyckel PRAKJMSDJKAYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym squalane, perhydrosqualene, dodecahydrosqualene, cosbiol, vitabiosol, spinacane, robane, hexamethyltetracosane, tetracosane, 2,6,10,15,19,23-hexamethyl, hexamethyl tetracosane
PubChem CID 8089
IUPAC-namn 2,6,10,15,19,23-hexametyltetrakosan
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalane
Aciditet 0,2 mg KOH/g max.
Färg Färglös
Densitet 0.8085g/mL
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C30H62
Brytningsindex 1,4510 till 1,4525 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 2.5 L
Förtvålningsvärde 1 mg KOH/g max.
Molekylvikt (g/mol) 422.826
Formel vikt 422.82
Procent renhet ≥98,5 % (GC)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.