Läs mer
Squalane, TRC
Produktkod. 30417134
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30417134 50 g
1 options
Produktkod. 30417134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68375050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalane
CAS 111-01-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C30 H62
Kvantitet 50 g
Synonym Tetracosane','2,6,10,15,19,23-hexamethyl- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,6,10,15,19,23-Hexamethyltetracosane (ACI), Biolip P 90, Cetiol SQ, Cosbiol, Dodecahydrosqualene, Fitoderm, Mild Finish 20P, Neossance Squalane, Neossance squalene, Nikko Squalane, Nikkol Refined Olive Squalane, Nikkol Sugar Squalane, NSC 6851, Perhydrosqualene, Phtyosqualan, Phytiane LS, Phytolane LS, Phytosqualan, Phytosqualane, Plantasens Olive Squalane, Pripure 3759, Pripure 379, Pripure SQV 3759, Robane, Sophim Squalane-S, Spinacane, SQ-CONO, Squalan, Squalane, Squalane N, Sugar Squalane, Super Squalane, Vitabiosol
InChI formel InChI=1S/C30H62/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h25-30H,9-24H2,1-8H3
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-namn 2,6,10,15,19,23-hexametyltetrakosan
Molekylvikt (g/mol) 422.81
Formel vikt 422.4852