Läs mer
Bollé Safety Squale Över glasögonen Skyddsglasögon
Produktkod. 11709984 Handla allt Bollé Safety Produkter
Change view
Antal per förpackning:
1/påse, 10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11709984 1/påse, 10/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 11709984 Leverantör Bollé Safety Leverantörsnummer SQUWPCC5
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt skydd för bärare av receptbelagda glasögon.
  • Lämplig för bärare av receptbelagda glasögon.
  • Övre skydd.
  • Justerbara skalmar.
  • Lägre skydd.
  • EN 166: Garanterad minimibeständighet hos skyddsglasögonen mot vardagliga risker, inklusive att tappa skyddsglasögonen på marken, åldrande genom ljusexponering, exponering för värme eller korrosion etc.
  • EN 170, Risker relaterade till strålning - UV-skydd: Skyddet filtrerar ultraviolett strålning. Denna typ av skydd rekommenderas särskilt vid aktiviteter där källan till ultraviolett strålning är dominerande, såsom kvicksilverånglampor, aktiniska eller bakteriedödande medel. Användningsnivåer: 2-1,2, 2C-1,2 Linsfärg: Klar, blå, gul eller grön. Att lägga till koden 'C' indikerar bra färgigenkänning av innehavaren.
  • EN 172, Solstrålningsrisker: Filterskydd för industriell solstrålning. EN172-normen, som rekommenderas för utomhusarbete, garanterar ett skydd på 99,99 % från ultraviolett solstrålning. Appliceringsnivåer: 5-3,1 (polariserad) 5-2 (skymning), 5-1,4 (ESP eller CSP), 5/1,1-1,4 (Kontrast), 5-2,5 och 5 till 4,1 (rök) Linsfärg: beror på linstekniken.
  • EN 175, Standard för svetsning: Specificerar säkerhetskrav och testmetoder relaterade till ögon- och ansiktsskyddsutrustning som används för svetsning och tillhörande tekniker. Denna europeiska standard specificerar kraven och testmetoderna för personlig skyddsutrustning som används för att skydda operatörens ögon och ansikte mot skadlig optisk strålning och andra specifika risker på grund av sedvanliga svets- eller skärprocesser eller andra associerade tekniker. Standarden specificerar skydd, inklusive ergonomiska aspekter, mot risker eller faror av olika slag: strålning, brandfarlighet, mekaniska och elektriska risker. Denna standard definierar de termer som används och specificerar kraven relaterade till material, design och tillverkning.
  • Mekanisk risk S - Extra stark, motstår en 22 mm 43 g kula som faller 1,30 m vid 5,1 m/s.
  • Optisk klass: Klass 1, kontinuerligt arbete, bärs permanent.
  • CE, europeisk standard: Ram märkt för att visa att den uppfyller CE-standarden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN166, EN170, EN172/5, EN175, Mekanisk risk S, Optisk klass 1, CE
Linsbeläggning Slagtålig, Reptålig, UV-behandlad
Beskrivning Modell SQUWPCC5
Linsfärg Skugga 5
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Svetsning, skydd, kontinuerligt slitage
nr per ärende 180/Cs.
Antal per förpackning 1/påse, 10/Pk.
Vikt (metrisk) 47 g
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd EN170, EN172/5