missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Squalen 2,3:22,23-dioxid, TRC

Produktkod. 30134744
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134744 250 mg
30011130 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134744 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS683810250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 31063-19-1
Molekylformel C30H50O2
Molekylvikt (g/mol) 442.72
Synonym 2,3:22,23-Dioxidosqualene, Squalene 2,3:22,23-Diepoxide, (all-E)-2,3:22,23-Diepoxy-2,6,10,15,19,23-hexamethyl-6,10,14,18-tetracosatetraene, 2,2'-(3,7,12,16-Tetramethyl-3,7,11,15-octadecatetraene-1,18-diyl)bis[3,3-dimethyl-oxirane]
IUPAC-namn 3-[(3E,7E,11E,15E)-18-(3,3-dimetyloxiran-2-yl)-3,7,12,16-tetrametyloktadeka-3,7,11,15-tetraenyl]-2,2-dimetyloxiran
LEDER C/C(CCC1C(O1)(C)C)=C\CC/C(C)=C/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC2C(O2)(C)C

Specifications

Kemiskt namn eller material Squalene 2,3:22,23-Dioxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C30H50O2/c1-23(15-11-17-25(3)19-21-27-29(5,6)31-27)13-9-10-14-24(2)16-12-18-26(4)20-22-28-30(7,8)32-28/h13-14,17-18,27-28H,9-12,15-16,19-22H2,1-8H3/b23-13+,24-14+,25-17+,26-18+
Formel vikt 442.3811
Procent renhet >95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.