Läs mer
Skvalen,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446362 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446362 500 mL 500ml
11426362 10 mL 10ml
11436362 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446362 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210294890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2675.72 SEK / 500ml
    Save 134.28 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 111-02-4
Molekylformel C30H50
Molekylvikt (g/mol) 410.73
InChI-nyckel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC-namn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalene
Färg Färglös
Densitet 0.855g/mL
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 410.7
Fysisk form Vätska