Läs mer
Skvalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Biosyntetisk prekursor till alla steroider Squalene används som en prekursor till steroider och ergosterol och som ett immunologiskt adjuvans i vacciner. Det spelar en viktig roll vid framställningen av kolesterol, steroidhormoner och vitamin D. Det fungerar som ett smörjmedel för ytaktiva fettsyror adsorberade på järnoxidytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biosyntetisk prekursor till alla steroider Squalene används som en prekursor till steroider och ergosterol och som ett immunologiskt adjuvans i vacciner. Det spelar en viktig roll vid framställningen av kolesterol, steroidhormoner och vitamin D. Det fungerar som ett smörjmedel för ytaktiva fettsyror adsorberade på järnoxidytor.
Löslighet
Blandbar med dietyleter och aceton. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Squalene |
| Smältpunkt | -75 °C |
| Densitet | 0.855 |
| Kokpunkt | 285 °C (25 mmHg) |
| Flampunkt | 218 °C (424 °F) |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Brytningsindex | 1.4955 |
| Kvantitet | 500 g |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Merck Index | 14,8768 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.