Läs mer
Skvalen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7025466
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11400007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20944.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biosyntetisk prekursor till alla steroider Squalene används som en prekursor till steroider och ergosterol och som ett immunologiskt adjuvans i vacciner. Det spelar en viktig roll vid framställningen av kolesterol, steroidhormoner och vitamin D. Det fungerar som ett smörjmedel för ytaktiva fettsyror adsorberade på järnoxidytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Biosyntetisk prekursor till alla steroider Squalene används som en prekursor till steroider och ergosterol och som ett immunologiskt adjuvans i vacciner. Det spelar en viktig roll vid framställningen av kolesterol, steroidhormoner och vitamin D. Det fungerar som ett smörjmedel för ytaktiva fettsyror adsorberade på järnoxidytor.
Löslighet
Blandbar med dietyleter och aceton. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-02-4
Molekylformel C30H50
Molekylvikt (g/mol) 410.73
MDL-nummer MFCD00008912
InChI-nyckel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC-namn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalene
Smältpunkt °C to 75°C
Densitet 0.858
Kokpunkt 285°C (25 mm)
Flampunkt 218°C (424°F)
Analysprocentintervall 0.97
Brytningsindex 1.4955
Kvantitet 100 g
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,8768
Löslighetsinformation Miscible with diethyl ether and acetone. Immiscible with water.
Formel vikt 410.73
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Squalene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Squalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.