Läs mer
Skvalen, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3758094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226790 100 mL Glasflaska 100ml
10229883 500 mL Glasflaska 500ml
11994421 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10226790 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 207471000
Squalene, CAS # 111-02-4, är en biosyntetisk prekursor till alla steroider och ergosterol och används som ett immunologiskt adjuvans i vacciner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Skvalen är en föregångare till steroider och ergosteroler
• Det kan användas vid framställning av lipider, steroider och fettlösliga vitaminer
Ansökningar
• Skvalen används som ett immunologiskt adjuvans i vacciner
• Det spelar en viktig roll vid beredningen av kolesterol, steroidhormoner och D-vitamin
• Det kan också fungera som ett smörjmedel för filmer av ytaktiva fettsyror adsorberade på järnoxidytor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-02-4
Molekylformel C30H50
Molekylvikt (g/mol) 410.73
MDL-nummer MFCD00008912
InChI-nyckel YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Synonym squalene, trans-squalene, spinacene, supraene, all-trans-squalene, 2,6,10,15,19,23-hexamethyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaene, e,e,e,e-squalene, unii-7qwm220fjh, 7qwm220fjh, spinacen
PubChem CID 638072
ChEBI CHEBI:15440
IUPAC-namn (6E,10E,14E,18E)-2,6,10,15,19,23-hexametyltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaen
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalene
Aciditet 1 mg KOH/g max.
Färg Färglös till gul
Densitet 0.855g/mL
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel {(CH3)2C{=CHCH2CH2C(CH3)}2=CHCH2-}2
Brytningsindex 1,4945 till 1,4965 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 100 mL
Förtvålningsvärde 1 mg KOH/g max.
Formel vikt 410.71
Procent renhet ≥99.0%
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.