Läs mer
Squalene, MedChemExpress
Produktkod. p-200096240
Encompass
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16479208
Brand: Medchem Express HYN1214
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
MedChemExpress Squalene is an intermediate product in the synthesis of cholesterol, and shows several pharmacological properties such as hypolipidemic, hepatoprotective, cardioprotective, antioxidant, and antitoxicant activity. Squalene also has anti-fungal activity and can be used for the research of Trichophyton mentagrophytes treatment.
Squalene is an intermediate product in the synthesis of cholesterol, and shows several pharmacological properties such as hypolipidemic, hepatoprotective, cardioprotective, antioxidant, and antitoxicant activity. Squalene also has anti-fungal activity and can be used for the research of Trichophyton mentagrophytes treatment.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Squalene
Fysisk form Liquid
CAS 111-02-4
Färg Colorless
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H50
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Super Squalene trans-Squalene AddaVax
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (40.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)\C
Molekylvikt (g/mol) 410.72
Formel vikt 410.72
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.